分析化学
Avantor 分析化学
お客様がお使いの分析法や技術に関わらず、Avantorはお客様が日常的に必要とする装置、試薬、化学薬品、消耗品、ツールなどの総合カタログを提供しています。工業用、学術用、政府機関用など、ラボが必要とするすべての製品を取り揃えています。
分析化学ソリューション
Avantorは、分析化学ラボの専門的なニーズを満たすために、幅広い製品を取り扱っています。世界で最も信頼されているブランドの高品質な製品を提供し、生物医学研究、環境・科学捜査、臨床診断、その他の材料科学のアプリケーションにおける最も困難な問題に対して、お客様や同僚の方々が解答が得られるようにします。
質量分析について
質量分析(MS)は、特定の化合物や物質を高精度に同定するための重要なツールです。食品の品質や安全性、薬物検査、残留農薬の分析、タンパク質の同定などに幅広く活用されています。
高速液体クロマトグラフィー
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)および超高性能液体クロマトグラフィー(UHPLC)は、化学および生命科学の分野で最も広く使用されている分析技術の一つです。
低圧クロマトグラフィー
分取精製クロマトグラフィーは、化合物を初期試料や副反応物質、その他の不純物から分離することで、次の実験やプロセスに必要な量と純度の化合物を分離するために使用されます。
ガスクロマトグラフィー
産業において、揮発性の試料混合物を分離、識別、および定量するために挿入ガスを使用します。Avantorでは、各種のカラム、溶媒、消耗品、ガス発生器を取り扱っています。
原子分光法
原子分光法とは、原子が電磁放射線を吸収したり放出したりすることを利用した分析手法で、原子吸光法(AA)や誘導結合プラズマ法(ICP)などがあります。
分子分光法
分子分光学は、紫外・可視光(UV/Vis)、赤外光(IR)、蛍光、NMRなど、分子が光を吸収する仕組みに基づいた分析技術の集合体であり、医薬品の重要なアプリケーションに日常的に使用されています。
滴定
滴定とは、試料中のある成分と、その成分と一定の割合で反応する別の物質との間の反応に基づいて行う定量的な化学分析のこと。
カールフィッシャー水分測定
カールフィッシャー滴定法(KF法)は、化学品、石油製品、食品、医薬品など、さまざまな製品や産業の水分量を測定する代表的な方法です。
pH・導電率測定
これらの電気化学的手法は、他の分析方法に比べて比較的安価な装置を用いて、高感度、高精度、高汎用性の分析オプションを提供します。