混合システム
あらゆる混合ニーズに対応する品質と専門技術の融合
粉末および液状混合アプリケーション用のクローズドシステムおよびオープンシステム.
混合ソリューションの業界リーダーとして、Avantorは比類のない専門知識と能力を提供し、優れた混合システムソリューションを提供します。お客様の用途がシンプルな液体-液体アプリケーションであっても、より複雑な液体-固体アプリケーションであっても。 Avantorの一連のオープントップまたはクローズドシングルユース混合 システムなら、最も困難な混合要件を満たすことができます。唯一のオープンアーキテクチャ流体処理業者として。Avantorは、そのトップクラスの品質システムに従って厳格に検証された、ブランドにこだわらない広範なラインナップから、さまざまなシングルユースコンポーネントを採用しています。
システムを確実かつ迅速にカスタム設計する能力だけでなく、数十年にわたる流体移送システムの経験も当社の特長です。 Avantorのシングルユース混合ソリューションなら、効率化されたワークフロー、汚染リスクの低減、リソース利用の効率化の点で、お客様に安心感を与えることができます。 当社のシステムは、お客様の生産要件に正確に適合するよう、柔軟性、拡張性、構成性に優れており、お客様の生産管理システムに直接統合することができます。 当社の地域技術チームメンバーが、必要に応じて、現地または遠隔操作により、専門的な設計、受け入れ検査、設置をサポートします。
プラットフォームを超えて革新的なUIで耐久性と使いやすさを実現
1
7インチのカラータッチスクリーンディスプレイで制御される直感的なソフトウェアにより、ユーザーは混合プロファイルを保存することができます。
2
統合ロードセル
3
温度制御ジャケット
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Pump Drive Features
4
頑丈なステンレス製フレーム、配置を容易にするロック付きキャスター
5
容器の中身を目視できるドア窓
mixer
マグネティック・ミキシング・システム
無菌クローズドシステムにおける正確なリニア制御には、スケーラブルなマグネティックミキシングシステムが最適です。無菌のシングルユースバッグ内に設置されたフリーフローティングインペラーは、マグネットドライブによって駆動し、製品品質を維持しながら効率を最大化します。5~2000 Lの多様なサイズを取り揃えており、既存の流体処理プラットフォームとの接続が可能で、お客様のニーズに応じたシングルユースシステムのカスタマイズにも対応しています。
10 Lマグネティックミキサーで
Avantorの新しい10 L卓上型マグネティックミキサーで、混合作業の効率を向上させましょう。このシステムは、磁力でフリーフローティングインペラを回転させ、低せん断でも均一な混合をサポートし、製品品質の維持に貢献します。 拡張可能なモジュール式構造により、カスタムまたは標準のシングルユースバッグを使用して、既存の流体処理システムに容易に統合できます。 シングルユースのpHセンサーや制御ジャケットなどの多様なオプションを備えたこの信頼性の高い使いやすい製品は、実験室の生産性と精度を向上させるよう設計されています。
詳しくはこちら。
クワトロミキサー
統合型のシングルユース・クローズド混合システムで汚染リスクを低減し、お客様の製品の品質を保証します。Avantorのクワトロミキサーシステムは液体や粉体をシンプルかつ効率的に処理し、現行のGMP基準に適合するように設計されています。
トップミキサー
このモジュール式のオープントップ混合システムは、最高レベルの信頼性を維持しながら、液体や粉末をシンプルかつ効率的に処理することができます。Avantorトップミキサーは、タンクライナーやその他の付属品など、Avantorの一連のシングルユースソリューションと互換性があり、プラットフォームから付属品まで、お客様の製造仕様に合わせてカスタマイズ可能であり、お客様の生産需要にお応えします。
オープントップ混合システムの各種インペラのオプションについてはこちらをクリックしてください
お客様のプロセスを進化させてみませんか?
当社のバイオプロセスバッグは、お客様独自のプロセスニーズを満たすようカスタマイズが可能です。Avantorのシングルユース担当エキスパートが、お客様の最適なソリューション設計をお手伝いします。まずはご相談ください。
お問い合わせ
信頼いただける比類なき品質
ISO認定クリーンルーム
Avantorの流体処理アッセンブリーは、ISOクラス7(クラス10000)のクリーンルームで製造されています。
認証取得、法令遵守、登録済み
アッセンブリー施設は、ISO-13485の認証を取得し、cGMPに準拠しています。
製品試験および検証
当社の業務には、複数の製品検査および検証ステップが組み込まれています。ご要望に応じて、照射、エンドトキシン、微粒子、その他の試験規格もご用意しています。
ロットの追跡が可能
当社では、完全なロットトレーサビリティを徹底しています。製造施設、製造日、部品の原産地を特定することができます。
バイオプロセス用関連シングルユース製品
既製品およびフルカスタマイズ可能なデザインで、あらゆるバイオプロセス混合ニーズを満たします。
2Dバッグ
独自のフレックスフィルムから作られたバイオプロセス用2Dバッグは、緩衝液、培地、医薬品、ワクチンなどのバイオ医薬品を収容し、輸送するために使用される丈夫でフレキシブルなバッグです。
3Dバイオプロセスバッグ
当社の3Dバッグは、緩衝液、培地、薬剤、ワクチンなどのバイオ医薬品を立体(3D)形状で保持・輸送するために独自に設計されており、より大規模なオペレーション需要に対応するために最大3000Lのサイズまで対応可能です。
シングルユース・タンクライナー
底部ドレンポート付き/無し、2Dおよび3D構造をご用意し。Avontorのバイオプロセス用シングルユースタンクライナーは、廃棄物を回収し、バイオプロセス材料と生産容器の間の保護バリアとして機能することで、お客様のバイオプロセス業務をサポートします。
3Dバイオプロセスバッグ用サポート容器
3Dバイオプロセスバッグ用サポート容器
折りたたみ、積み重ね、再利用が可能な容器で、重要なバイオプロセス培地を安全かつ確実に保管・輸送します。
シングルユース容器
生産量の増減に対応する、交換および再利用可能なオープントップ容器です。
Avantorのエキスパートに今すぐご相談ください
Avantorのシングルユース担当エキスパートが、既製品からお客様独自のご要望に応じたカスタマイズソリューションまで、最適なソリューションの設計をお手伝いします。
お問い合わせ