Avantor OmniTop Sample Tubes® adjustable volume sampling system (AVSS)
AvantorOmniTopSampleTubes®調整可能ボリュームサンプリングシステム(AVSS)を使用して、サンプリングプロセスの効率を高めます。 OmniTopSampleTubes®AVSSは、滅菌プロセスから少量のサンプルを正確に収集するように設計されており、接続ラインでのボリューム損失をなくすのに役立ち、次のようなアプリケーションでの重要で価値の高い製品サンプリングに最適です。
- 細胞および遺伝子治療プロセス
- 最終充填操作
- ガラスおよびシングルユースバイオリアクターのサンプリング
- OmniTopSampleTubes®AVSSは、シングルポイントまたはマニホールド設計にカスタム構成可能です。この新しいソリューションは完全にカスタマイズ可能であり、従来のサンプリング方法と比較して、プロセスに接続し、体積損失を減らすことで製品の歩留まりを向上させます。 0.5〜15.0 mLの範囲の容量から選択して、分析テストに必要なものだけを収集し、プロセスの正確なニーズを満たします。
詳細と、OmniTopSampleTubes®AVSSがどのように業務に違いをもたらすかについては、今すぐお問い合わせください。
Get more information