公認ピペット校正及び修理サービス
高速で信頼性が高く、、優れています
VWRのピペット校正サービスは、お客様の機器が準拠していることを保証するために、最高水準のトレーサブルな結果を提供します。
利点:
- 実績と検証済みの品質
- 詳細なプロセス文書
- 全メーカー
- ガラス製品を含む全ての液体取扱器具
- お客様の仕様書を含む各種試験
- UKAS認証書に伴う認証で校正
- 既存の校正&校正後の校正の認証書作成
- メーカー純正スペアパーツの使用
20年にわたるピペットの校正、修理、サービスの経験をもとに、ピペット保険プランをご用意しました。これらのプランは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた完全なパッケージを提供します。
VWR Light-経済的な校正と調整
年に数回ピペットの校正を行っている場合、校正のたびにメンテナンスを行う必要はないかもしれません。このPIPプランはこのようなニーズに対応し、VWR Care、VWR Eco、またはVWR Proプランと簡単に組み合わせることができます。
VWR Eco-予防メンテナンス、経済的な校正及び調整
ISO規格に準拠する必要がない場合、VWR Ecoはピペットに経済的なソリューションを提供します。2*4の測定値の残量校正と広範な予防メンテナンスにより、経済的なコストでピペットが完璧な状態であることを保証します。
VWR Pro-ISO8655に準拠した予防メンテナンス、経済的な校正及び調整
VWR Ecoと同様に、ピペットが常に完璧な状態を維持するように、広範囲な予防メンテナンスを行います。また、ISO 8655にに準拠した3*10測定値の左端校正も実施しています。
VWR Care-ピペットを最高の状態に維持するために
校正は品質保証の標準ですが、予防保全はどうでしょうか?VWRケアは、ピペットの定期的な校正はご自身で行っているが、予防保全は行っていないというお客様のためのものです。このパッケージでは、校正を行わずに予防メンテナンスを行います。このパッケージでは、ピペットを最高の状態に保つことができますが、精度や再現性が仕様内であることを保証するものではありません。