クリーンルーム用バケットシステム
ステンレス製クリーンルーム洗浄装置
シングルバケットシステムとダブルバケットシステムがあります。付属品は完全にオートクレーブ可能(個々の部品に分解可能)で、GMPに準拠した設計となっています。
洗浄装置のクリーンルーム適合性は、長期の実用試験により保証されています。モップとモップフレームをご用意しています。全てのバージョンにRingoフラットスクイザーES-CRが付属しています。オプションで表面洗浄ユニットのアップグレードも可能です。ご要望に応じて、追加のアクセサリーや製品別の適合品をご用意しています。
システムボックス イージーモップ GMP®
特許取得済みのモップジャンプシステムは、モップヘッドへの含浸を容易にし、非接触でのピックアップを可能にします。イージーモップGMP®システムボックスは10枚のモップに対応しています。トリプルシールにより、ボックスは確実に閉じられます。MicroSicuro CR/Aモップは、クリーンルーム(ISO 5)に適した特殊な糸で作られています。含浸法のために特別に開発された素材を使用しています。
Product selection
Single- and Double-Bucket Systems
Please choose from a list of products and refine your search attributes...