クリーンルーム洗浄システム
Sinner'scher Kreisのイラスト:
化学薬品
まず、洗浄プロセスは、洗剤に含まれる活性剤の助けを借りて開始されます。活性剤は結合力を中和し、緩んだ汚染物質と結合汚染物質を除去できるようにします。水分は、この点では、汚染物質を運搬するための担体としての役割を果たします。
時間
この係数は、洗剤や洗浄剤を塗布してから汚れを取り入れるまでの期間を表しています。クリーンルームでは、工業用フローリングに比べて汚れの蓄積がはるかに少ないため、この係数はほとんど無視することができます。
温度
特定のタイプの汚染は、冷水よりも温水でより効果的に緩めることができます。
機械的
最適な機械的作用を使用することで、起動時間を短縮し、その結果、洗浄プロセスを加速させることができます。この要因は、「低」汚染度に基づいて無視することができます。粒子の発生や乱流の可能性を可能な限り低く抑えるために、ワイピングプロセスでは手動で機械的な動作のみが採用されています。
洗浄システム -バケットシステム - ステンレススチール
シングルバケットシステムとダブルバケットシステムがあります。付属品は完全にオートクレーブ可能(個々の部品に分解可能)で、GMPに準拠した設計となっています。
バケットシステム - プラスチック
それらはガンマ線照射され、単一の滅菌パックされています。
モップシステム
クリーンルームや管理された環境で標準的な機器を簡単に清掃するためのものです。
ゴミ箱
ステンレススチール製で、オプションで様々な容量の手またはペダル操作が可能です。