使い捨てクリーンルーム用スリーブプロテクター
両側に弾性調整があり、異なる長さ、材料及び色も様々なものをご用意しています。化学療法保護スリーブプロテクターは、最大限の快適さと保護機能を提供し、クリーンルームクラスA(ISO 4)での使用を推奨しています。化学療法保護スリーブプロテクターは、人間工学に基づいた最適なフィット感を得るために伸縮性のある調節機能を備えています。、無菌タイプと非無菌タイプがあります。
Product selection
Sleeve Protectors
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...