クリーンルーム用家具
クリーンルームでは、スペースが限られており、1平方メートルあたりのコストが高くなっています。そのため、標準的なソリューションや標準的なサイズはありません。
導電性のステンレススチール製クリーンルーム用家具は、垂直方向に流れる層流の乱れを軽減するために、面がしっかりとした垂直サポートと穴の開いた水平トップで構成されています。家具の移動や清掃も容易になります。天板の穴の直径は8~10mmで、両側に面取り加工が施されています。
椅子及びスツール
用途に合わせて様々なクリーンルーム用チェアをご用意しています。イケアのクリーンルーム用チェアは、クリーンルームの要件に最適な製品を取り揃えています。
テーブル
導電性のステンレス製クリーンルーム家具は、垂直方向の層流の乱れを軽減するために、無垢の面を持つ垂直支持体とパンチングされた水平天板で構成されています。
棚
棚板は、お客様のご要望に応じて、様々なデザイン(ワイヤーフレームまたはソリッドシェルフ)と寸法をご用意しています。
ユーティリティカート
2つまたは3つのワイヤーまたはソリッドシェルフが付いたユーティリティカート。ステンレス製で、さまざまなデザインがあります。
ディスペンサーシステム
クリーンルームや管理された環境で、手袋、ヘアネット、フェイスマスク、フード、キャップ、ひげカバー、袖、靴の上からワイパーなどの使い捨て品を収納し、簡単に引き出せるように、丸い開口部を持つ2、3、4つのコンパートメントを備えたステンレススチール製ディスペンサーシステムです。