シリコンチューブ
当社は、製薬、医療機器、バイオテクノロジー分野のニーズに対応しただけでなく、お客様のご要望に合わせて変更することも可能な、多種多様なプラチナ硬化型シリコーン部品を提供しています。
これらの製品は、DIN EN ISO 13485、DIN EN ISO 14644、DIN EN ISO 14971 (2013)、GMPおよびFDAガイドラインを含む最高の品質基準および認証基準に準拠して、クラス8のクリーンルームで製造・梱包されています。
標準シリコンチューブ以外に、以下の製品も提供しています。
- 蠕動ポンプ用シリコンチューブ
- 複雑なシステムでホースを区別するための色分けされたチューブ
- 複雑なシステムでホースを区別するための色分けされたチューブ
- 医薬品製造のための白金硬化シリコンエラストマー製のPharmaFokus®チューブ
- 一緒に嵌合されている医療機器のコンポーネントの表面をシールするために、またはチューブ間の接続を可能にするために使用されるシリコーンガスケット
- ガラス試験管、バイアル及びフラスコの密閉及び密閉栓として使用できる製薬グレードの品質のシリコン栓