クリーンルーム用靴とブーツ
靴は毎日、毎日何時間も着用するものであり、(人と工程のための)安全と快適性を兼ね備えていなければなりません。
安全、保護及び産業用の靴はヨーロッパ規格に基づいて設計されており、それぞれに違いがあります。
EN 61340-5-1: 静電気に敏感なコンポーネントの保護/全体的な要件
EN 4843-100: 滑り止め試験に関する要求事項
EN ISO 20344: 要求事項及び試験方法
EN ISO 20345: 安全靴の仕様
EN ISO 20346: 保護靴の仕様
EN ISO 20347: プロの靴の仕様
大量の液体があるところでは防水靴を着用する必要があります。掃除及び脱塩処理が可能なPU木靴や極細糸靴を着用してください。静電気の充電を制限したり防止する必要がある場合、帯電防止やESD保護された靴を着用することが不可欠です。