安全クリーンルーム用ゴーグル
オートクレーブ可能な及び使い捨てゴーグルも、曇り止めシステム、光学的に補正された強化レンズ及び間接換気システムを搭載しています。 眼鏡をかけている方にも適していて、100%ラテックスフリーです。
最高品質を保証するために、全ての無菌使い捨てゴーグルは一組一組個別に検査しており、VWRゴーグルは、医療用品、個人用保護具や安全性と保護のためのゴーグルが必要とされる全ての場所に適しています。
Product selection
Safety Goggles
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...