特殊クリーンルーム用アクセサリー
ワイプで汚染物質及び粒子を除去する以外にも、その他の「洗浄作業」には特別なアクセサリーが必要です。
例として、 ベンチトッププロテクター(糸くずが少ない安定した表面、吸水性が高い中間層及び不浸透性の床層を含む)があります。3層構造で安全な細胞毒性廃棄処理が可能で、統合された流体障壁は強い化学物質に抵抗します。滑り止めポリエチレン背板はマットを所定の位置に固定します。また、マットは平らに置かれ、乾燥後も平らなままです。
ミットワイプ(mitt wipe)は、クリーンルーム及び管理された環境の、カート、棚やチューブのようにアクセスし難い領域の安全な清掃を簡素化します。吸水性を高めるために、フォーム(泡構造)を内包するミットワイプがあります。
Product selection
Special accessories
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...