クリーンルーム用文房具
クリーンルーム用ノート及びクリーンルーム用付箋は、クリーンルーム用紙で作られています。シートの両面に書き込みが可能です。クリーンルームや管理された生産現場でのメモ書きには、耐久性と耐久性に優れたクリップボードをお勧めします。また、クリーンルーム専用のペンは、滑りにくいグリップで、手袋をしていても書きやすくなっています。
クリーンルーム用ペンのインク(色違いもご用意しています)は、冷たく湿った表面(ビニール袋や使い捨ての実験器具など)にも永久的に持続し、速乾性に優れています。汚れはつきませんが、こすり落とすことができます。
用紙及び粘着パッド
クリーンルーム用紙は、粒子やイオンを最小限に抑えた滑らかな表面(ラテックス含浸)を持っているため、クリーンルームや管理された環境での汚染の可能性を低減します。
クリップボード
クリップボードは、クリーンルームや重要な環境で1枚の用紙を使用するための理想的な携帯用筆記面です。
クリップボード
クリーンルームノートはクリーンルーム用の紙で構成されており、ISOクラス5の環境で加工・梱包されています。
テープ
クリーンルーム用粘着テープは、カラーマーキング、表面、機器、機械、小型部品のマーキングに適しており、バーコードラベルにも適しています。
ペン
冷たく湿った表面(ビニール袋、使い捨ての実験器具など)にも永久的に付着します。
コンピュータアクセサリー
クリーンルームマウスは、通常のデスクトップマウスと全く同じ機能を持っています。クリーンルームマウスは密閉されており、完全に消毒するために洗浄液に完全に浸すことができます。マウスは、USB接続とすべてのコンピュータシステムに対応しています。