クリーンルーム用綿棒
綿棒は、重要でありながら手の届きにくい製造エリアの表面を洗浄するために使用されます。特に製薬業界では、洗浄工程の検証で重要な役割を果たしています。
幅広い種類のスワブをご用意しています:
- 様々なサイズ
- 様々な素材(ハンドル/綿棒ヘッド)
- 機能性(吸水性、粒子及びイオン放出)
- ESDバージョンオプション
- 全ての綿棒でオートクレーブ可能
TOC洗浄バリデーションキット
TOC(Total Organic Carbon)洗浄バリデーションキットは、製薬業界での洗浄バリデーションのためのサンプリングを簡素化するように設計されています。このキットは、Sievers、Tekmar DohrmanとAnatel A 2000と一緒に使用してTOCを測定することができます。このキットには、製造エリア内の12の異なる72のエリアをサンプリングするためのコンポーネントが含まれており、、汚染の可能性を最小限に抑えながら、製造から研究室へのサンプル移送を効率化します。
バイアルは、Eagle Picherによって製造、分析、認証された<10ppb TOCで、低TOCブランク値を示します。。分析証明書は、製造ロットのトレーサビリティが保証されています。このキットにはラベルも含まれているため、サンプリング場所でサンプルを適切に識別することができます。
綿棒の特徴:
- 素材:ニットになったポリエステル
- 低い粒子生成率
- 離脱式ハンドルで取り扱いや汚染を最小限に抑えながら、スワブヘッドをバイアルに入れることができます
- 優れた吸収力
- 非常に優れた耐薬品性
- 無菌条件のサンプリングを保証するオートクレーブ可能
- TOC-キット綿棒(TX 714K)の追加注文が可能
- ロングハンドル(TX 761K)でもご利用いただけます
Product selection
Cleanroom Swabs
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...