クリーンルーム用テープ
クリーンルーム用粘着テープは、カラーマーキング、表面、機器、機械、小型部品のマーキングに適しており、バーコードラベルにも適しています。強力なグリップ力を持っていますが、残らずに剥がすことができます。パーティクルやアウトガスの発生が非常に少なく、芯はプラスチック製です。異なる色と異なる幅と長さで利用可能です。
手袋と衣服の間を効果的にシールするために、カフストライプをお勧めします。低粘着性のアクリル接着剤は、きれいにはがれ落ち、衣服に接着剤の残留物やダメージを与えません。分離を容易にするための重いライナー付きで、ガンマ線照射済みです。
Product selection
Tapes
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...