クリーンルーム用掃除機
_200.jpg)
吸引力
クリーンルーム用バキュームの最適な吸引力は、モーター、装置内の空気の流れ、効率的な垂直フィルターバッグの位置の完璧な相互作用によって達成されます。吸引力は2つの速度レベルで調整されています。毎秒40リットル以上の吸引力は、モーターとファンの完璧な連携により、低騒音を実現しています。
ろ過
クリーンルーム用真空装置の最も重要なパラメータは、回収物、汚染物質、またはモーターから発生する超微粒子や残留物の捕集です。
ULPAフィルター-効率:0.12μm(超低浸透空気)の小さな粒子の場合、99.999%
HEPAフィルター-効率:0.3μmの小さな粒子の場合、99.999%(高効率微粒子空気)
クリーンルームモデルには、高性能ULPAフィルターを使用します。速度レベルにより、ULPAフィルターは最高吸引レベルでHEPAフィルターになります。
ろ過(4段階または5段階)及びフィルターの位置は、モデルによって異なります。