クリーンルーム用ワイプ及び綿棒
クリーンルーム用ワイプ(wipe)は、クリーンルーム及び管理された環境で最も重要な消耗品の一つです。肉眼では見えない汚染物質を除去する複雑な洗浄工程が不可欠であり、清潔な視覚的印象の維持だけでなく、基本的な衛生状態の維持をサポートします。
効率的な洗浄を確実にするためには、クリーンルーム用ワイプは、可能な限り短時間で広範囲な表面汚染物質を吸収し、粒子、繊維、イオンまたは微生物汚染物質などの形で汚染物質を拡散させないようにしなければなりません。
クリーンルームの要件は非常に多岐にわたるため、選択されたワイプはその用途に適したものでなければなりません。ワイプ(wipe)の様々な素材と構造は、技術的及び機能的性能に大きな影響を与えます。
ワイプ
ワイプ(wipe)の様々な素材と構造は、技術的及び機能的性能に大きな影響を与えます。
ワイプ(Wipe)ディスペンサー
クリーンルーム用ワイプ用ディスペンサーは、ワイプ製品を清潔に保つのに最適であり、テーブルでの分取に適しています。(異なるサイズで提供)
特殊アクセサリー
ワイプで汚染物質及び粒子を除去する以外にも、その他の「洗浄作業」には特別なアクセサリーが必要です。
スポンジ
様々なサイズ(カスタマイズを含む)と包装単位でご利用いただけます。
綿棒
幅広い種類のスワブをご用意しています。