J.T.Baker® ダイレクト・ディスペンス・パッケージング・システム
J.T.Baker®ダイレクトディスペンスパッケージングシステムを使用して、製品の有効性を高め、バイオ医薬品の製造プロセスを合理化します。 この新しいパッケージングプラットフォームにより、従来の製造装置を使用している場合でも、単回使用の製造装置を使用している場合でも、粉末状の高性能材料と賦形剤をプロセスに直接簡単に届けることができます。 仕様に合わせて事前に計量され、非破壊ラマンIDテストと互換性のある製品を使用して、時間のかかるデクランピングと細分化の手順を削減します。
  • 仕様に合わせて事前に計量
  • 凝集を減らすための乾燥剤
  • 1%のディスペンストレランス
  • 衛星サンプルと互換性のあるラマンID
  • 4つのサイズで利用可能:30 L、65 L、121 L、150 L
J.T.Baker®ダイレクトディスペンスパッケージングシステムがどのように業務に違いをもたらすかを学びましょう。
開始するにはお問い合わせください
Webinar: In-time delivery of raw materials & excipients during continuous biomanufacturing
当社の専門家が、J.T.Baker®ダイレクトディスペンスプラットフォームが継続的なバイオ製造でどのように使用されているかについて話し合います。
ウェビナーを見る
詳細