BODインキュベーター
全てのBOD方法では、サンプルを5日間、20°C(68°F)で保存する必要があります。VWRは、様々な温度制御インキュベーターを提供しています。
全てのBOD方法では、サンプルを5日間、20°C(68°F)で保存する必要があります。VWRは、様々な温度制御インキュベーターを提供しています。
© 2024 VWR International, LLC. All rights reserved.
© 2024 FORTUNE Media IP Limited All rights reserved. Used under license.
アバントール・パフォーマンス・マテリアルズ社(有)
事業者登録番号:220-88-57876
通信販売業申告番号:第2019-水原靈通(ヨントン)-0759号