タンパク質およびmAbクロマトグラフィー
Featured Solutions
Avantor®ACE®
逆相HPLCは、タンパク質とペプチドの分離と分析に不可欠なツールになりました。 業界をリードするACE®カラムは300Åの細孔を備えており、タンパク質、ペプチド、生体分子の分離に最適です。 これらに加えて、1つのカラムの価格で3つの補完的なフェーズで構成されるメソッド開発キットで利用できます。
Avantor®ACE®
逆相HPLCは、タンパク質とペプチドの分離と分析に不可欠なツールになりました。 業界をリードするACE®カラムは300Åの細孔を備えており、タンパク質、ペプチド、生体分子の分離に最適です。 これらに加えて、1つのカラムの価格で3つの補完的なフェーズで構成されるメソッド開発キットで利用できます。
© 2024 VWR International, LLC. All rights reserved.
© 2024 FORTUNE Media IP Limited All rights reserved. Used under license.
アバントール・パフォーマンス・マテリアルズ社(有)
事業者登録番号:220-88-57876
通信販売業申告番号:第2019-水原靈通(ヨントン)-0759号