キラル(Chiral)クロマトグラフィ
多くの生物学的プロセスにおいて、エナンチオマーペアの一方のメンバーの活性は、他方の不活性または有害な活性と対比されることがあります。HPLCやSFC用のキラル固定相(CSP)の開発に成功したことで、バルク医薬品の光学的純度や製剤や生物学的液体中の存在をモニターすることが可能になりました。さらに、農薬や関連産業での応用も可能です。CSPの主なタイプには、固定化多糖類、セルロースとアミロース結合、ブラシタイプ、タンパク質結合、シクロデキストリン包接、クラウンエーテル、配位子交換、ネットワークポリマーなどがあります。