タンパク質及び巨大分子分離
巨大分子(Large MoleculeS) LC (Bio LC)
生物学的プロセスを用いて製造された有効成分の分離には、しばしば異なるアプローチが必要とされます。
Product pages
イオン交換カラム
イオン交換は、分子の電荷に基づいて分離します。 ペプチド、タンパク質、オリゴヌクレオチドの分離によく使用されます
広い気孔の逆相HPLC
C4またはC8相の300Åのポアサイズは、小さなタンパク質や大きなペプチドに適しています。 タンパク質は、疎水性の足の吸着によって保持されます
クロマトグラフィプロセスメディア
ラボから生産規模までのニーズを満たすことができる、cGMP条件下で製造されたさまざまなメディアを探しています。