カラム選定ガイド
基材
- シリカは最も一般的な基材です。高い物理的強度と化学的に容易に変更できる表面を持ち、幅広いHPLCモードでの使用に適した相を与えることができます。しかし、シリカはpH ≥6.5で水に溶解し、一方、結合したシリカはpH≤2.5で不安定になりやすいです。新しい結合型シリカは、2-10またはそれ以上の拡張pH範囲を持っているかもしれません。最近の技術革新には、シリカ表面が水素化ケイ素の層で修飾されているTYPE-C™シリカシリーズがあります。
- ポリマー(高分子材料)は、pHの制限は最小限に抑えられていますが、物理的に安定しておらず、低分子の場合はシリカよりも分離効率が低くなります。タンパク質や合成ポリマーのような大きな分子では、シリカベースの材料と同等の性能を発揮します。
- グラファイトは、高強度で優れたpH安定性を持っていますが、変更することはできません。高価である可能性があり、ユニークな選択性のアプリケーションで使用するのが最適です。
- ジルコニア(ZrO2) は、非常に優れた化学的・熱的安定性(200℃まで)と組み合わせたユニークな選択性という利点があります。
- チタニア(TiO2) は、広い pH 範囲と高温で安定しています。シリカとは対照的に、チタニアの表面はアルカリ性であるため、塩基性薬物の分析には有効ですが、分離効率は一般的に低くなります。
- アルミナはシリカよりもpHの安定性に優れていますが、化学的に容易に修飾することはできません。
分離モード
簡単に言えば、溶質の分子サイズと極性から適切なクロマトグラフィー分離モードを選択することができます。選択の目安を以下に示します。分子によっては、2つ以上の技術が適切な場合もあります。