冷蔵庫
Liebherr Spark-free MediLine Laboratory Refrigerator, ATEX, LKexv
電子コントローラーシステムによる強制空冷機能により、高温の一貫性と均一な温度分布を保証します。 爆発性で高引火性物質を保管するために特別に設計されています
MediLine Under Bench Laboratory Refrigerators, Compact, LKUv
Mediline アンダーベンチ実験室の冷蔵庫、コンパクト、LKUv アンダーベンチモデルは高さ820mmで、ほとんどの全ての実験台のベンチに適合します。強制空冷システムと正確な電子コントローラーシステムにより、高温の一貫性と均一な温度分布が保証されます。
MediLine Laboratory fridge/freezer with spark-free interior, ATEX, LCexv
爆発性で高引火性の物質を保管するための内部にスパークが発生しない冷蔵庫/冷凍庫です。