Masterflex®(Avantor®付属)
Masterflex®
1955年以来、研究から本番環境に至る全流体管路
の成功に専念
Masterflex® L/S® デジタルポンプシステム
メンテナンスフリー、高精度モーターおよびグラフィカルインターフェースにより、操作が従来にも増して容易になりました。IP33プラスチックまたはIP66ステンレス鋼エンクロージャーに使用できます。
Masterflex® I/P® デジタル分注ポンプシステム
これらの精密ドライブは、自動プロセスアプリケーションに理想的であり、遠隔制御オプションおよびシンプルなプログラミングを提供します。液漏れ防止機能により、分注精度を確保します。
Masterflex精密ポンプチューブ
MasterflexポンプにMasterflexポンプチューブを使用して最適な性能を確保することができます。Masterflexポンプに適合させるためにカスタム押出成形され、蠕動ポンプアプリケーションでの長寿命設計が施されています。
Masterflex® Ismatec® Regloデジタルポンプ
Ismatecマイクロフローポンプは、自動分析、フローセル、シッパー、OEM、低流量フィードおよび移送アプリケーションに最適です。
Masterflex® 継手
フレキシブルチューブ用のタケノコ継手、剛体チューブ用のフレアレス管継手またはパイプコネクター、クイックコネクトカップリングなど、幅広い品揃えを行っています。
シングルユースセンサー
タンジェンシャルフローろ過、クロスフローろ過、深さろ過、バイオリアクターモニタリング、クロマトグラフィーなどのアプリケーションに最適です。