J.T.Baker®ロボットチップ
J.T.Baker® ロボットチップとプレート
J.T.Baker プレミアムロボティックチップおよびプレートは、高速分注ロボットに使用されるアクセサリーです。最も一般的なサードパーティの分注ロボットワークステーションで使用できるように設計されています。ロボットチップは、手動式ピペットのチップよりも厳しい公差が適用されます。また、自動化プラットフォームのアクセサリーとして、より高い効率性と低コストを実現することができます。J.T.Bakerのチップとプレートは、液体のピペッティングという時間のかかる作業をロボットモジュールに任せることで、ラボの効率化とコスト削減に貢献します。
J.T.Baker ロボットチップのサンプルのご請求はこちら
正確な結果。ダウンタイムの削減。
チップの真直度を上げることで不良品や破損を減らすように設計されているため、J.T.Bakerのロボットチップは、少量でも高精度で汚染のない投与が可能です。これらのチップは、最も一般的なロボット研究用ワークステーションの一部に向けて設計されており、現在さまざまなサイズでご注文いただけます。
J.T.Bakerの導電性で透明なチップは、幅広いアプリケーションに適しており、世界中で多くの生命化学および診断ラボから信頼されています。また、市場をリードするAvantorのeコマースチャネルであるvwr.comを通じて、簡単で便利なグローバル注文および配送をサポートしています。
J.T.Bakerのロボットチップの特長は以下の通りです。
J.T. Bakerは、Avantorが提供するロボットチップのリーディングブランドです。上位の特徴としては、以下のようなものがあります。
高精度でコンタミのないドージング(薬注)を実現する能力
一般的なサードパーティ製ロボット・ワークステーションとの併用が可能
最高の生産基準に沿ったエンジニアリング
汎用性-様々なアプリケーションに使用可能
ロボットチップは幅広い用途に使用することができ、世界中の多くのライフサイエンスおよび診断ラボで重要なコンポーネントとなっています。Avantorは、お客様のラボが必要とするロボットチップの便利かつグローバルなオーダーと配送を提供します。
注目の製品
J.T.Baker® 導電性ロボットチップ
J.T.Baker 導電性ロボットチップは、少量の液体でも高い精度で汚染することなく検体処理ができます。この導電性により、ロボットシステムは液面を検知して追跡し、検体中への浸漬を最小限に抑えることができます。
  • 無菌室環境下において製造(無菌室クラス 8)
  • 最先端の品質管理
  • ハイスループット解析に最適
  • 自動認識用のバーコード付きトレイ(Hamilton、Roche MagNA Pure)
  • フィルター付き又はフィルターなしをお選びいただけます
今すぐに購入
J.T.Baker マルチウェルプレート
J.T.Baker マルチウェルプレートは、J.T.Baker ロボットチップと同じ工場で、厳格な品質管理プロセスに従って製造されており、臨床医や研究者の方が液体検体処理ロボットシステムに必要な検査用の消耗品を 1 つの供給元から容易に入手いただけるようにしています。
  • プレートのほとんどは、マイクロプレート寸法が ANSI/SLAS 1-2004 規格に準拠しています
  • ウェルの密閉性により、効率的な高速検体処理が可能です
  • 検査済みの高品質なプラスチック。生物学的二次汚染がないことを確認済みです
  • 英数字のコード付けをすることにより、検体の明確な割り当て及び識別ができます
  • 正確に整合するように設計されたプレートとシール
今すぐに購入
J.T.Baker® IVDマーク付きロボットチップ
J.T.Baker®のロボットチップは、CE-IVDマークを取得しており、ヒト体外診断用として使用することが可能です。
購入する
J.T.Baker ロボットシステム用消耗品のすべてをぜひ検索してください
検体処理ロボットシステム用の高品質な J.T.Baker 製品が、お客様の解析及び診断業務の向上にどのように役立てることができるかをご覧ください
すべての製品を参照
全ステップにおける品質と正確性ホワイトペーパー
詳細確認 全ステップにおける品質と正確性ホワイトペーパー
1世紀以上の高品質
用途ごとに最適化され、機能テストを受けたJ.T.Bakerブランドのプレミアム製品性能は、1世紀以上にわたり世界中のお客様から信頼が寄せられ、幅広い研究および製造アプリケーションの厳しいニーズを満たしてきました。
ダウンタイム削減のための設計
ドイツを本拠とする生産チームの数十年にわたる経験と技術革新を活用して、J.T.Baker製ロボットチップは、ロボットツールの使用率を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。チップの真直度を上げて変動係数を小さくすることで、チップの破損と不良品を減らします。
ISO認証製造
品質面ではISO認証を取得:生産施設はISO 9001認証を取得。当社は医療機器およびIVD製品の製造に関するISO 13485:2016の認証を取得しており、より持続可能で責任ある製造プロセスのために、製造プロセスはISO 50001:2011エネルギーマネジメントシステムに準拠しています。
純度を独自にテスト
各バッチのチップは、厳格な品質手順に従ってテストされ、汚染物質を含まないことが確認されます。さらにDNase、RNase、ATP、発熱性物質を含まないことが独自にテストされ、証明されます。
クリーンルームの完全自動化
J.T.Bakerのロボットチップは、パッケージを開けるまで文字通り人間の手に触れることはありません。完全自動化された生産ラインはクリーンルーム条件下で稼働しており、互換性と清浄性に関する最も厳格な仕様を満たすチップを提供しています。また、当社の工具製造設備と最先端の製造技術により、市場で最高精度のチップの一部が生み出されています。
ロボットチップとは?
研究室の自動化が進むとともに、自動化されたプロセスサイクルの個別化が進み、正確なディスポーザブルな消耗品を必要とするようになってきました。ロボット用ピペットチップは、分注作業のための自動化されたプラットフォームを使用する研究室で使用されています。ロボットチップは、液体の吸引と分注を自動化する目的で、ロボットシステムの付属品として使用されます。
特に、危険なサンプルや感染性のあるサンプルを扱う場合、ロボットワークステーションは、研究員がサンプルに直接触れることなく、安全に液体を取り扱うことを可能にします。また、自動化されたシステムは、ハイスループットなアプリケーションでも再現性のある結果を得るためにも役立ちます。
ロボットピペットチップは、分析が必要な最小限のサンプル量でも迅速かつ効率的に処理できるという要件を満たすよう設計されています。また、ロボットチップには、フィルター付きとフィルター無しの両方があります。
ロボットチップは、正確な容量の液体が繰り返し必要とされ、手作業によるピペッティングが面倒で非現実的な場合に使用されます。ロボットによる分注は、時間のかかる分注作業をロボットモジュールに任せることで、研究室の時間とコストを削減すると同時に、純度や精度に関しても最良のソリューションを提供することができます。
ロボットチップに導電性の素材が使用されていれば、容器内の液面を検出することができ、一貫した正確な液体の移送を実現します。
ロボットプレートとは?
ロボット(またはマルチウェル)プレートは、しばしばロボットシステムと組み合わせて使用され、アッセイのスループットを大幅に向上させ、時間とリソースの節約を可能にします。
ロボットプレートは、小型化されたウェル内の試料や化学物質の分析に役立ち、ユーザーは通常数時間から数日の露出期間後に各状態を観察することができます。
マルチウェルプレートは、現代の研究室にとって必須の資産となっており、さまざまな用途で使用されている。マルチウェルプレートは、バクテリア、菌類、哺乳類細胞株の増殖や、分析・生化学検査に日常的に使用されています。
J.T.Bakerのロボットチップ
J.T.Bakerの導電性ロボットチップは、少量の液体でも高精度で汚染なくサンプリングすることができます。導電性により、ロボットシステムは液面を検知して追従し、サンプルへの浸漬を最小限に抑えることができます。
  • クリーンルーム環境下での製造(クリーンルーム・クラス8)
  • 最先端の品質管理
  • ハイスループット分析に最適
  • 自動認識用バーコードトレイ(J.T.BakerチップタイプHT CO-REおよびMP)
  • フィルター付き、フィルターなしが選択可能
J.T.Baker社製マルチウェルプレート
J.T.Bakerのマルチウェルプレートは、ロボットチップと同じ工場で厳格な品質管理のもと製造されており、ロボット液体サンプリングシステムに必要なラボ消耗品を簡単に一度に入手することができます。
  • ほとんどのプレートがマイクロプレート寸法のANSI/SLAS 1-2004規格に準拠
  • ウェルの密閉性により、効率的な高速サンプリングが可能
  • 高品質のプラスチックは、生物学的クロス・コンタミがないことの検査、検証済み
  • 英数字によるコード化により、サンプルの割り当てと識別を明確にすることが可能
  • プレートとシールは正確にフィットする設計
J.T.Bakerのロボット用消耗品をすべて見る
J.T.Bakerのロボットサンプリングシステムは、お客様の分析・診断業務の向上に貢献します。
一世紀を超える品質
J.T.Bakerブランドのプレミアム製品は、1世紀以上にわたり、世界中のお客様から、研究・製造の幅広い用途の厳しいニーズを満たすために、用途に最適化され、機能試験を重ねた性能に信頼を置かれています。
ダウンタイムの少ない設計
J.T.Bakerのロボットチップは、ドイツに拠点を置く製造チームの数十年にわたる経験と技術革新を活用し、よりまっすぐなチップと低い変動係数によってチップの破損や不良を減らし、ロボットツールの使用率を最大化しダウンタイムを最小化するのに役立っています。
ISO認証取得の製造
当社は、医療機器および体外診断用医薬品の製造に関して、ISO 9001およびISO 13485に基づく認証を取得しています。
独自に純度検査を実施
ブリスター加工されたチップは、コンタミがないことを保証するために厳格な品質手順に従って検査され、DNA、DNase、RNase、PCR阻害剤を含まないことが独自に検査され、証明されています。