J.T. Baker® BAKERBOND™ PROchievA™ Protein A クロマトグラフィー レジン
J.T. Baker® BAKERBOND™ PROchievA™はmAb, Bi-specificとFc-fusion proteinのダウンストリーム工程の効率を高める最適化された製品です。高純度のタンパク質を確保するためにBAKERBOND®PROchievA™が一緒になります。
この製品は、VWR、part of Avantorを介して提供受けることができます。
製品の特徴:
- 抗体または抗体に由来したタンパク質の精製工程のために最適化されたligandは高いDBC(Dynamic binding capacity)を示し、精製効率を高めます。
- 75um、粒子の大きさで、簡単にcolumn packingが可能であり、製品を使用することで、時間の節約とコストを削減することができるという利点があります。
- 保管溶液は危険ではない不燃性物質として流通と保管の過程で発生するコストを節約できます。
Pre-packedされたcolumnあるいは大容量電源として、様々なスケールに適用可能です。(25 mL to 5 L)
J.T.Baker®BAKERBOND®クロマトグラフィー用樹脂
高性能クロマトグラフィーレジンに効率上させることができます。 J.T. Baker®BAKERBOND™製品について知りたいですか?