Masterflex®ペリスタリックポンプ・流体移送ソリューション
Carousel
長寿命設計のMasterflex®ペリスタリックポンプシステムは、優れた正確度と再現性を備え、研究段階から大規模な製造段階まで最適な性能を発揮することを保証します。
当社のポンプは、MasterflexLive®クラウド型接続、簡単な制御やチューブ交換などの最新技術を誇り、ペリスタリックポンプのニーズを満たす低メンテナンスで費用対効果の高いソリューションです。
多彩なラインナップからお選びいただけるペリスタリックポンプシリーズ:
- Masterflex Ismatec®シリーズ 0.0001~365 mL/分
- Masterflex L/S®シリーズ 0.00005~3400 mL/分
- Masterflex I/P®シリーズ 0.001~26 LPM
- Masterflex B/T®シリーズ 0.3~42 LPM
10, 000種類を超えるポンプオプションと豊富なチューブ構成により、Masterflex®ブランドからお客様に最適な製品をご提供いたします。
バイオファーマとその周辺トップ製品
流体移送ソリューションの特長とメリット
当社の流体移送ソリューションは、お客様のビジネス全体をサポートするために設計されています。トレーサビリティやIQ/OQ/PQに対応したシステムです。
当社のポンプは、長年にわたり、以下のような分野で信頼を集めています:
- バイオプロセス
- ケミカルフィード
- 食品・飲料
- 化粧品調剤
- インク・コーティング
- パルプ・紙
- 半導体
- 上水道・下水道
さらに、当社のポンプは、以下のような比類のないメリットを備えています:
- 過酷な環境下でも壊れない強靭な独自設計
- 正確性、精密性、再現性を追求した最高品質
- 液体がチューブ素材にしか触れない高容量システム
流体移送ソリューション - 研究開発から生産まで
研究から本番環境に至るまで、お客様の流路全体の成功に専念
カスタムサービス・ツール