Masterflex® L/S® MasterSense™ドライブ
流体のハンドリングを再構築
容易な操作、コラボレーション、接続
ドライブの購入
コンプリートシステムの購入
プロセスを楽にする機能
1
無線によるファームウェアのアップデートにより、将来的に機能拡張を最大限に活用できます。MasterflexLiveオプションにより、どこからでもモニタリングが可能です。
2
手袋をしたままでも見やすいタッチスクリーン。使いやすいメニューで、ポンププログラムの作成、保存、呼び出しが可能です。
3
EtherNet/IP、Profibus、Wi-Fi、およびアナログ リモート I/O は、ニーズに合った接続と制御オプションを表します。
完全な仕様を表示
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Pump Drive Features
4
狭い設置面積でパワフルな性能。最大3400 mL/min (600 rpm)までの可変流量。ブラシレス、メンテナンス不要のモーターは、6000:1のターンダウン比で±0.1%の速度制御精度を提供します。
ドライブオプションの購入
5
グラフィカルなインジケータにより、装填されたチューブが最適に表示されていることが確認できます。20種類以上のチューブの中からお選びいただけます。
L/Sポンプチューブの購入
6
便利なオープンヘッドセンサーとアンチドリップ機能。すべてのL/Sポンプヘッドに対応しています。
L/Sポンプヘッドの購入
7
暗い場所でもポンプに電源が供給されていることが一目でわかるオンインジケーターランプ。
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
コンティニュアスモード
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
タイムモード
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
ボリュームモード
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
リモートモード
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
チューブキャリブレーション
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
ユーザーアクセス
intuitive touchscreen works even wearing gloves
取扱説明書を不要
手袋をしたままでも簡単に操作できるタッチスクリーンインターフェース
  • 簡単なセットアップとプログラム
  • 5インチ静電容量式TFT/RGBタッチスクリーンとクリアで広い視野角
  • 手袋をしたままでも、簡単なタッチ操作でパラメーターを調整可能
  • 連続運転、定量調剤、時間調剤などの運転モードを搭載
  • ボリュームモードとタイムモードでは、バッチコントロールとインターバル/オフタイムを設定可能
  • 定量モードでは、アンチドリップとスピードランピングが可能 - 正確さを保証し、サンプルの損失を最小限に抑える
  • よく使うプロトコルを最大50個まで、それぞれ固有の名前で簡単に保存、呼び出し可能
  • チューブが最適な状態に調整されると、グラフィック表示でお知らせします。
リモートでプロセスをモニタリングし、安全にプログラムを保存します。
MasterflexLive Remote Pump Control and Monitoring
MasterflexLive
  • MasterflexLiveは、Masterflexのすべてのポンプパラメータをリアルタイムでリモートモニタリングするための、安全なクラウド対応プラットフォームです。
  • 現場担当者なしで、24時間365日稼働している重要なプロセスをモニタリングします。
  • プッシュ通知により、運転状態の変化やエラーメッセージをお知らせします。
詳細
柔軟な接続性
  • MasterflexLive®、EtherNet/IP、またはProfibusの接続オプションから選択可能
  • ポンプ機能への3階層アクセス - このオプションを使用して、誰がどのレベルでポンプを操作できるかを制御することで、プロセスを保護します。
  • 無線によるファームウェアの更新-将来の拡張機能を自動的に利用できます。
  • Wi-Fiまたはドライブ背面の標準イーサネット(RJ45)ジャックを通じてインターネット接続
完全な仕様を参照
ポンプシステムの完成
8種類のポンプヘッドと20種類以上のチューブから、お客様のプロセスに最適なポンプをお選びいただけます。
Biopharma
非汚染性、低せん断性、非侵襲性により、このポンプはバイオ製薬やヘルスケアに最適です。
vaccine production line
3階層アクセス、プログラムの保存と呼び出し機能により、流体プロセスを安全で正確なものにします。
abrasive liquid chemical
化学や鉱業で使用される研磨剤や腐食性のある液体を容易に扱うことができます。
Water treatment process
長寿命のチューブにより、薬液の漏れを防ぎ、水処理工程で重要なベーパーロックを排除します。
お客様の用途に合ったドライブやポンプをお選びください。
  Masterflex L/S MasterSense Drive 100 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM with Easy-Load pump head Bundle Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM with Easy-Load II pump head Bundle
  100 rpm
  (最大4つのポンプヘッドを使用可能)
600 rpm
  (最大2つのポンプヘッドを使用可能)
600 rpm
Easy-Load
完全なシステム
600 rpm
Easy-Load II
完全なシステム
流量範囲 0.001~580 mL/min 0.006~3400 mL/min 0.08~480 mL/min 0.28~1700 mL/min
EtherNet/IPおよびMasterflexLive搭載 MLFX07526-20 MLFX07526-10 MLFX77920-40 MLFX77920-42
ProfibusおよびMasterflexLive搭載 MLFX07526-22 MLFX07526-12 MLFX77920-50 MLFX77920-52
ドライブの仕様
機関承認 UL、cUL、CE
保証 2年間
MasterflexLive 全てのポンプパラメータをリアルタイムで遠隔監視。プッシュ通知で、稼働状態とエラーメッセージが通知されるため、重要なポンププロセスを24時間365日監視でき、現場での作業は不要です。
EtherNet/IP または
Profibus
Ethernet/IPまたはProfibusベースのプロセス制御ネットワーク (PLC、SCADAなどを使用) と直接インターフェースし、ネットワークインターフェース経由ですべてのポンプパラメータの制御が可能です。
速度制御精度(分解能) ±0.1%(600rpmで0.1rpm、100 rpmで0.01 rpm)
リバーシブル YES
ディスプレイ インプレーンスイッチング方式(広視野角)5インチ静電容量式TFT/RGBタッチスクリーン、800 × 480ピクセル
デジタルディスペンサー YES
外部コントロール - 入力 0~20 mA、20~0 mA、4~20 mA、20~4 mA; 0~10 V、10~0 V、0~5 V、5~0 V; 開始/停止、方向(CW/CCW)、開閉接点部経由のプライム
外部コントロール - 出力 0~20 mA、20~0 mA、4~20 mA、20~4 mA; 0~10 V、10~0 V、0~5 V、5~0 V; タコ出力(オープンコレクタ)、モーター駆動、オープンヘッド、ローカル/リモート、汎用アラーム
モーター エンコーダ付ブラシレスDC; 連続使用; リバーシブル; 1/10 hp(75 W)
オープンヘッドセンサー YES; 延長ケーブル付属
ハウジング素材 ABS樹脂製ハウジング、塗装アルミ製シャーシ、塗装アルミ製ベゼル
エンクロージャの定格 IP33
寸法(L x W x H) 10-1/4インチ x 7-5/8インチ x 8-1/2インチ(26 x 19.4 x 21.6 cm)
出荷重量 11 lb(5 kg)
出力 90~260 VAC、50/60 Hz