直感的なタッチスクリーンを搭載したMasterSense™蠕動ポンプ
現在の重要なプロセス用途、将来のバイオ医薬品業界のための設計
ポンプオプションの比較直感的かつ革新的
- タッチスクリーンインターフェイスは手袋をはめていてもすばやく簡単にセットアップおよびプログラムが可能です
- クリアで広視野角な5インチ静電容量式TFT/RGBタッチスクリーン
- 無線によるファームウェアのアップデートで今後提供される全ての拡張機能を適用
- ポンプ機能への3層アクセスによって、誰がどのレベルでポンプを操作できるかを制御することにより、お客様のプロセスを保護します
簡単かつ高精度
- 操作モードには、連続運転、定量分注および時間分注などがあります
- 普段使用するプロトコルを50個まで、それぞれに固有の名前を付けて保存・呼び出しを行います
- 定量モードおよび時間モードにおけるバッチ制御とインターバル/オフタイム
- グラフィカルなインジケータで、チューブが最適に較正されたことが確認できます
スマートコネクテッド
- タッチスクリーン、アナログ遠隔、または接続オプションを使用した複数の方法でドライブを操作
- EtherNet/IP、Profibus、MasterflexLive® (重要なプロセスのポンプを遠隔で監視する当社のセキュリティで保護されたクラウドベースのアプリ)の3つの接続オプションから選択
- MasterflexLiveでは、動作条件の変化やエラーメッセージを24時間365日警告する通知機能を選択できます
使いやすいメニューを使用して50個のポンププログラムを作成、保存、呼び出し
手袋を装着したままでも操作できるシンプルなタッチスクリーンインターフェイス
- 簡単なセットアップとプログラム
- クリアで広視野角な5インチ静電容量式TFT/RGBタッチスクリーン
- 普段使用するプロトコルを50個まで、それぞれに固有の名前を付けて簡単に保存・呼び出しを行います
- マークに触れると、グラフィカルなインジケータで、ポンプヘッドチューブが最適に較正されたことが確認できます
MasterSenseポンプの比較
![]() |
Masterflex® B/T® MasterSense™バイオ医薬品プロセスポンプ
|
最高流量 0.65~ 42 l/min |
圧力 最高 35 psi |
接続性 EtherNet/IP、Profibus、MasterflexLiveまたはアナログ遠隔制御 |
![]() |
Masterflex® L/S® MasterSense™ドライブ
|
中程度の流量 0.001~ 3400 mL/min |
圧力 最大 150 psi (10.3 bar) |
接続性 EtherNet/IPまたはProfibus、MasterflexLiveまたはアナログ遠隔制御 |
高度なタッチスクリーン操作による、より多くのポンプオプション
![]() |
Ismatec® Regloデジタルマルチチャンネルポンプ
|
低流量 0.0001~ 68 mL/min *カートリッジの種類によって異なります |
圧力 最高 35 psi |
接続性 MasterflexLiveまたはアナログ遠隔制御 |
![]() |
Ismatec RegloデジタルMiniflex® ポンプ
|
低流量 0.004~ 365 mL/min |
圧力 最高 35 psi |
接続性 MasterflexLiveまたはアナログ遠隔制御 |
![]() |
Ismatec Regloデジタルギヤポンプドライブ
|
中程度の流量 1.7~ 5850 mL/min |
圧力 最大 300 psi (20.7 bar) |
接続性 MasterflexLiveまたはアナログ遠隔制御 |
![]() |
Ismatec Regloデジタルピストンポンプドライブ
|
低流量 0.025~ 75 mL/min |
圧力 最大 100 psi (6.9 bar) |
接続性 MasterflexLiveまたはアナログ遠隔制御 |