OmniTop single-use sample tubes
簡単かつ正確なサンプリング
クロスコンタミネーションリスクのないサンプリングは、私たちのシングルユースシステムで実現できます。
Omnitop シングルユース サンプリングチューブの特徴
- 様々なバイオ医薬品製造プロセスに柔軟に対応するカスタマイズソリューションを提供
- 既存のバイオリアクターの洗浄やバリデーションに費やす時間や労力を削減
- 高精度で使いやすく、クロスコンタミネーションを最小化
- グローバルに支えられたサプライチェーン
- Avantor のシングルユーススペシャリストによる設計サポート
OmniTop Single-use主要製品
OmniTop シングルユース サンプリングチューブ
- 溶液の移動とサンプルの保存に最適
- キャップとチューブの組み合わせは、目的に応じて様々なサイズや材質のものに変更可能
- サンプリング量調節用のディップチューブのオプション有り
- カスタマイズも可能
- お使いのバイオリアクター、装置、容器と使用可能
Omnitop シングルユース サンプリングチューブの実演
OmniTop シングルユース サンプリングチューブ Adjustable Volume Sampling System (AVSS)
- 無菌環境下で高精度にサンプルを分取するための装置
- 従来のサンプリング装置に比べ、サンプリングによる溶液のロスを低減し、生産性を向上させる
- 細胞/遺伝子治療の製造工程に最適
- 分取量を0.5~15.0 mLのレンジで調整可能
- カスタマイズのアッセンブリも可能
OmniTop シングルユース サンプリングチューブのOctoCap
- キャップとチューブをシームレスに一体化させたシングルユースソリューション
- 八角トルクでキャップを閉めることができ、キャップの破損や閉めの不備を防ぐ
- エンドトキシン汚染を防止する特殊素材を使用