製品差別化表
FBS Products | FBS Alternatives | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate Grade FBS | Premium Grade FBS | Select Grade FBS* | Ultra Low IgG FBS | FB Essence | Bovine Calf Serum, Iron Supplemented | ||
Country of Origin | 100% US Origin | X | X | X | X | X | |
USDA Approved Origin (Non-US) | X | ||||||
Product Features | Single-Use Filtration Technology | X | X | X | X | X | |
Cold Temperature Manufactured | X | X | X | X | |||
Class 100 Cleanroom Manufactured | X | X | X | X | |||
Triple 0.1μm Sterile Filtered | X | X | X | X | X | ||
Whole-lot Homogenous Technology | X | X | X | X | X | X | |
Independently Tested by Third-Party Laboratories | X | X | X | X | X | X | |
Specifications | |||||||
Endotoxin** | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 5 | ≤ 20 | ≤ 20 | |
Hemoglobin** | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 30 | |
9CFR Virus Testing, Sterility, Mycoplasma | X | X | X | X | X | X | |
Biochemical Assay | X | X | X | X | X | X | |
Electrophoretic Profile | X | X | X | X | X | X | |
Additional Virus Testing by qPCR Technology | X |
*Please check availability in your region.
** The care and attention devoted to the manufacture of our sera generates final test results that are substantially lower than set specifications. See lot-specific Certificates of Analysis for actual test results.
ISIA認定トレーサビリティー
国際血清産業協会(ISIA)は、血清ユーザーが血清製品のトレーサビリティーを立証するための業界標準を確立しました。ISIAは、トレーサビリティー基準の遵守を検証するために、独立した監査の厳格なプログラムを実施しています。ISIA トレーサビリティー認証は、ISIA のガイドラインに完全に準拠していることを証明し、監査に合格したものに与えられます。さらに、ISIAは、製品の品質テストや分析証明書(CoA)などの文書の報告について、厳格なガイドラインを設けています。セラのユーザーは、トレーサビリティーを確保するために、ISIAの認定を受けた企業からのみ製品を入手する必要があります。
Oritainパートナーシップ。
Avantor社は、Oritainデータベースの一部です。Oritainによる製品原産地の確認は、Avantor® Seradigm社のウシ胎児血清(FBS)のトレーサビリティーと信頼性を高めます。Oritain社の独立した科学的なサンプリングと分析は、Seradigm社のFBSを使用するお客様にさらなる信頼を提供します。Oritain社との提携により、当社はFBSの原産国固有の「フィンガープリント」を確認することができます。個々のロットごとの確認は、製品のCertificate of Analysis (COA)に記載されています。