水分測定のためのカールフィッシャー滴定
コンパクトな容積測定または電量分析のカールフィッシャー滴定装置および水測定用の関連試薬の選択。
- 体積カールフィッシャー滴定装置は、中量から大量の水(mg範囲)用であり、迅速で正確な含水量測定と簡単な操作を組み合わせています
- 電量カールフィッシャー滴定装置は、少量の水量(µg範囲)用であり、高速で正確な含水量測定と非常に簡単な操作を組み合わせています。
- カールフィッシャー試薬
コンパクトな容積測定または電量分析のカールフィッシャー滴定装置および水測定用の関連試薬の選択。
© 2023 VWR International, LLC. All rights reserved.
© 2023 FORTUNE Media IP Limited All rights reserved. Used under license.
アバントール・パフォーマンス・マテリアルズ社(有)
事業者登録番号:220-88-57876
通信販売業申告番号:第2019-水原靈通(ヨントン)-0759号