水分測定
VWRは、赤外線加熱、ハロゲン、金属、セラミックス、コイル状石英素子まで様々な水分測定計を提供しています。日常的な測定や精密測定に適したものをお選びください。
- 赤外線加熱-ガラスなし(MB23)、高速測定用ハロゲン使用(MB25)、ガラスやアルミパネル付き発熱体(MA35)
- 高精度水分測定計:ハロゲン(MB35、MB45、MA 100)、セラミックス、コイル状石英素子付き(MA100及びMA150)
- 法定計量用に使用するための一連の検証済バージョン(OCE)の水分測定計も利用可能です。
Product selection
Moisture Balances
A choice of moisture balances...
Weighing & Drying Dishes
Sturdy aluminium dishes compatible with most moisture balances and dryers. Oil-free and tapered for easy stacking...