分光学
分光光度計や生物光度計など、お客様のニーズに合わせた幅広いラインナップを取り揃えています。 また、その他の機器、試薬、キュベットなど、関連するすべてのアプリケーションを調達することができます。
分光光度計校正用スタンダード
吸光度の精度を確認するための3枚のグレーガラスフィルターと、波長の精度を確認するための酸化ホルミウムガラスフィルターからなる校正キット。
分光光度計
VWRは、VIS、UV/VIS、蛍光、小容量分光光度計の総合的なポートフォリオを提供しています。 光学系はシングルビーム、スプリットビーム、ダブルビームがあります。光源はタングステンランプまたはキセノンランプです。ライフサイエンスや水質分析のアプリケーションに対応した分光光度計もご用意しています。
Thermo Scientific
Genesys分光光度計は、卓越した性能を提供します。シングルビーム、スプリットビーム、ダブルオプティカルシステムのVISおよびUV/VIS分光光度計からお選びいただけます。光源は、タングステンランプまたはキセノンランプです。