VWR®, フラッシュクロマトグラフィーカートリッジ
供給業者: VWR
EasyVarioPrep® MiniVarioFlash® SuperVarioPrep® SuperVarioFlash®
554-3551EA 1113.48 USD
554-3551 554-0193 554-3536 554-3554 554-3555 554-3552 554-0265 554-3553 554-3608 554-3606 554-3518 554-0139 554-3607 554-1659
VWR®, フラッシュクロマトグラフィーカートリッジ
クロマトグラフィー用カラム
Resistant to all normal phase solvents used.
  • Allow for liquid or solid sample loading
  • Axial compression of silica: no dead volume
今すぐ注文
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
詳細確認 About VWR