Tetrachloroethylene ≥98%, TECHNICAL
:127-18-4
:
:C₂Cl₄
:MFCD00000834
:165.83 g/mol
:12,09332
:121,1 °C (1013 hPa)
:–22 °C
:1,63 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:204-825-9
:1897
:6.1,III
:GHS08
:GHS09
- Assay:Min. 98 %
- Refractive index (20°C):1.503 - 1.505
- パックタイプPk